Learn More
3-Piridinametanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11478553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11478553 50 g 50 g
11488553 250 g 250 g
11468553 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11478553 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10381.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 100-55-0 | C6H7NO | 109.13 g/mol
3-Pyridinemethanol is a useful synthetic intermediate. Among other uses, it has been used in the synthesis of histone deacetylase inhibitors. It is also used to solubilize riboflavin and as a peripheral vasodilator; alcohol analog of nicotinic acid; a direct-acting peripheral vasodilator that is used in vasospasm and threatened gangrene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Higroscópico. Almacenar lejos de agentes oxidantes y del agua/humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Almacenar en gas inerte. Proteger de la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 100-55-0
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00006407
Clave InChI MVQVNTPHUGQQHK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridinemethanol, nicotinyl alcohol, 3-hydroxymethyl pyridine, 3-pyridylmethanol, nicotinic alcohol, 3-pyridylcarbinol, roniacol, pyridylcarbinol, 3-pyridinylmethanol, pyridine-3-carbinol
PubChem CID 7510
Nombre IUPAC piridin-3ilmetanol
SMILES OCC1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinemethanol
Punto de fusión -8°C to -6°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 154°C (28 mmHg)
Temperatura de inflamación 149°C (300°F)
Índice de refracción 1.545
Cantidad 50 g
Beilstein 107851
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,6527
Información de solubilidad Fully miscible in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%