Learn More
Nitrato de éster 2-aminoetílico del ácido 3-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Aminoethyl Pyridine-3-carboxylate Mononitrate |
| CAS | 88598-33-8 |
| Fórmula molecular | C8 H10 N2 O2 . H N O3 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester nitrate (1:1), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate (9CI), 3-Pyridinecarboxylic acid 2-aminoethyl ester mononitrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10N2O2.HNO3/c9-3-5-12-8(11)7-2-1-4-10-6-7;2-1(3)4/h1-2,4,6H,3,5,9H2;(H,2,3,4) |
| SMILES | NCCOC(=O)c1cccnc1.O[N+](=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | 2-aminoetil piridina-3-carboxilato; ácido nítrico |
| Peso molecular (g/mol) | 229.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 229.07 |