Learn More
3-Piridinecarboxaldehído, TRC
Código de producto. 30007434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30007434 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30007434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP99145025G
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinecarboxaldehyde
CAS 500-22-1
Cantidad 25 g
Fórmula molecular C6H5NO
Sinónimo Nicotinaldehyde, 3-Formylpyridine, 3-Pyridinaldehyde, 3-Pyridinealdehyde, 3-Pyridylaldehyde, 3-Pyridylcarboxaldehyde, 3-Pyridylcarboxyaldehyde, NSC 8952, Nicotinealdehyde, Nicotinic aldehyde, Pyridine-3-carbaldehyde, Pyridine-5-carboxaldehyde, Rowalind, m-Formylpyridine, beta-Formylpyridine, beta-Pyridinecarbonaldehyde;
Fórmula InChI InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H
SMILES O=Cc1cccnc1
Nombre IUPAC piridin-3carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 107.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 107.0371