Learn More
3-piridinacarboxaldehído-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pyridinecarboxaldehyde-d4 |
| CAS | 258854-80-7 |
| Fórmula molecular | C6 D4 H N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-Pyridinecarboxaldehyde D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO/c8-5-6-2-1-3-7-4-6/h1-5H/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1nc([2H])c(C=O)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,4,5,6-tetradeuteriopiridina-3-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 111.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.0622 |