Learn More
Ácido 3-piridinaborónico, TRC
Código de producto. 30415960
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30415960 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30415960 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP9913501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridineboronic Acid
CAS 1692-25-7
Fórmula molecular C5 H6 B N O2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-2-1-3-7-4-5/h1-4,8-9H
SMILES OB(O)c1cccnc1
Nombre IUPAC ácido piridin-3-ilborónico
Peso molecular (g/mol) 122.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 123.0492