Learn More
3-Pyridinealdoxime, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10068541 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10068541 5 g Glass bottle 5 g
10295370 25 g Glass bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10068541 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131800050
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS 1193-92-6
Fórmula molecular C6H6N2O
Peso molecular (g/mol) 122.13
Número MDL MFCD00006409,MFCD00006409
Clave InChI YBKOPFQCLSPTPV-VMPITWQZSA-N
Sinónimo nicotinaldoxime, 3-pyridinealdoxime, nicotinaldehyde oxime, pyridine-3-aldoxime, 3-pyridinecarboxaldehyde, oxime, nicotinaldehyde, oxime, 3-pyridine-aldoxime, pyridine, 3-formyl-, oxime, hydroxyimino-3-pyridylmethane, pyridinaldoxim
PubChem CID 5371219
Nombre IUPAC (E)-N-[(pyridin-3-yl)methylidene]hydroxylamine
SMILES O\N=C\C1=CC=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridinealdoxime
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 149°C to 153°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.13
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Fine Crystalline Powder