Learn More
Ácido 3-piridinaacrílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Pyridineacrylic Acid |
| CAS | 1126-74-5 |
| Fórmula molecular | C8H7NO2 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3-(3-Pyridyl)-2-propenoic Acid, 3-(3-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(3'-Pyridyl)acrylic Acid, 3-(Pyridin-3-yl)acrylic Acid, Pyridyl-3-acrylic Acid, beta-(3-Pyridyl)-acrylic Acid, ω-(3-Pyridyl)acrylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H7NO2/c10-8(11)4-3-7-2-1-5-9-6-7/h1-6H,(H,10,11)/b4-3+ |
| SMILES | OC(=O)\C=C\c1cccnc1 |
| Nombre IUPAC | ácido (E)-3-piridin-3-ilprop-2-enoico |
| Peso molecular (g/mol) | 149.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0477 |