Learn More
Clorhidrato de ácido 3-piridinacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11487457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11487457 100 g 100 g
11467457 5 g 5 g
11477457 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11487457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15599.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6419-36-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6419-36-9
Fórmula molecular C7H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.596
Número MDL MFCD00012819
Clave InChI XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-ilacético; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3696630
Índice Merck 14,7971
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza ≥98%