Learn More
Clorhidrato de ácido 3-piridinacético, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11467457
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11467457 5 g 5 g
11477457 25 g 25 g
11487457 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11467457 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15599.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6419-36-9 | C7H8ClNO2 | 173.596 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6419-36-9
Fórmula molecular C7H8ClNO2
Peso molecular (g/mol) 173.596
Número MDL MFCD00012819
Clave InChI XVCCOEWNFXXUEV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridylacetic acid hydrochloride, 2-pyridin-3-yl acetic acid hydrochloride, pyridine-3-acetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hydrochloride, 3-pyridylacetic acid hcl, pyridin-3-ylacetic acid hydrochloride, 3-pyridineacetic acid hcl, 3-pyridinylacetic acid hcl, pyridine-3-acetic acid hcl, 2-3-pyridinyl acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2723724
Nombre IUPAC ácido 2-piridin-3-ilacético; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)O.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridineacetic acid hydrochloride
Punto de fusión 158°C to 162°C
Cantidad 5 g
Beilstein 3696630
Índice Merck 14,7971
Formula Weight (peso de la fórmula) 173.6
Porcentaje de pureza ≥98%