Learn More
3-Piridinaacetamida, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11461100
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11461100 5 g 5 g
11471100 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11461100 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25692.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 3724-16-1 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3724-16-1
Fórmula molecular C7H8N2O
Peso molecular (g/mol) 136.154
Número MDL MFCD08236789
Clave InChI YDHIMEXEGOCNHU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-pyridin-3-yl acetamide, 3-pyridineacetamide, pyridine-3-acetamide, 2-3-pyridyl acetamide, 2-pyridine-3-yl-acetamide, 3-pyridine acetamide, 3-pyridylacetamide, acmc-1cs2v, 2-3-pyridinyl acetamide, 2-pyridin-3-yl acetamid
PubChem CID 564767
Nombre IUPAC 2-piridin-3-ilacetamida
SMILES C1=CC(=CN=C1)CC(=O)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridineacetamide
Punto de fusión 122°C to 124°C
Densidad 1.17
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 99%