Learn More
3-Piridin-3-ilanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10239722
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10239722 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10249722 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10239722 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39814CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 57976-57-5
Fórmula molecular C11H10N2
Peso molecular (g/mol) 170.215
Clave InChI YTJQJGKMRLQBJP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-3-yl benzenamine, 3-pyridin-3-yl aniline, 3-3-aminophenyl pyridine, 3-3-pyridyl aniline, benzenamine, 3-3-pyridinyl, 3-3-pyridinyl aniline, 3-pyridin-3-yl anilin, 3-3-pyridyl phenylamine, 3-pyridine-3-yl aniline, 3-pyridin-3-yl-phenylamine
PubChem CID 459521
Nombre IUPAC 3-piridin-3-ilanilina
SMILES C1=CC(=CC(=C1)N)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridin-3-ylaniline
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.21
Porcentaje de pureza 97%