Learn More
3-(Piridin-2-iloxi)anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10235964
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10235964 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10225253 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10235964 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50214CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 86556-09-4
Fórmula molecular C11H10N2O
Peso molecular (g/mol) 186.21
Número MDL MFCD06825506
Clave InChI CLQMOPKXIBQKKG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-2-yloxy aniline, 3-pyridin-2-yloxy-phenylamine, 3-2-pyridyloxy aniline, 3-2-pyridyloxy phenylamine, 3-pyridin-2-yl oxy aniline, benzenamine,3-2-pyridinyloxy, benzenamine, 3-2-pyridinyloxy
PubChem CID 13150573
Nombre IUPAC 3-piridin-2-iloxianilina
SMILES NC1=CC(OC2=CC=CC=N2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pyridin-2-yloxy)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.21
Porcentaje de pureza 97%