Learn More
Ácido 3-(Piridina-2-il)propiólico, TRC
Código de producto. 30422821
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30422821 50 mg -
30420121 100 mg -
30418852 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30422821 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84102850MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 858678-71-4
Fórmula molecular C8H5NO2
Peso molecular (g/mol) 147.13
Nombre IUPAC 3-piridina-2-ilprop-2-ácido inoico
SMILES OC(=O)C#Cc1ccccn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pyridin-2-yl)propiolic Acid
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H5NO2/c10-8(11)5-4-7-3-1-2-6-9-7/h1-3,6H,(H,10,11)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.032