Learn More
Ácido 3-piridazinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11936771 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11936771 5 g 5 g
11926771 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11936771 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446720050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2164-61-6 | C5H4N2O2 | 124.1 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2164-61-6
Fórmula molecular C5H4N2O2
Peso molecular (g/mol) 124.1
Clave InChI RUUOPSRRIKJHNH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridazinecarboxylic acid, 3-carboxypyridazine, 3-pyridazine carboxylic acid, pubchem22109, pyridazine carboxylic acid, ksc202q0p, pyridazine-3-carboxylic acid, 3-carboxypyridazine; 3-pyridazinecarboxylic acid;
PubChem CID 269369
Nombre IUPAC ácido piridazina-3-carboxílico
SMILES C1=CC(=NN=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyridazinecarboxylic acid
Punto de fusión 190.8°C to 194.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.1
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Pyridazine-3-carboxylic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.