Learn More
(3-Pirid-4-ilfenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10740364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740364 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10412643 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10740364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35609CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 85553-55-5
Fórmula molecular C12H11NO
Peso molecular (g/mol) 185.23
Número MDL MFCD06659083
Clave InChI ZORHPGKUTIFODF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2795564
Nombre IUPAC (3-piridin-4-ilfenil)metanol
SMILES OCC1=CC=CC(=C1)C1=CC=NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Pyrid-4-ylphenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-pyrid-4-ylphenyl methanol, 3-pyridin-4-yl phenyl methanol, 3-pyridin-4-yl benzyl alcohol, benzenemethanol,3-4-pyridinyl, 3-pyridin-4-ylphenyl methanol, 3-4-pyridyl phenyl methan-1-ol, benzenemethanol, 3-4-pyridinyl, 4-3-hydroxymethyl phenyl pyridine
Formula Weight (peso de la fórmula) 185.22
Porcentaje de pureza 97%