Learn More
Ácido 3-pirid-4-ilbenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10750054
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10750054 250 mg 250 miligramos
10145632 1 g 1 g
10337254 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10750054 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC35601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4385-78-8
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Clave InChI IYGIZNZSONLPSI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-4-yl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl-benzoic acid, 3-pyrid-4-ylbenzoic acid, 3-4-pyridyl benzoic acid, 4-3-carboxyphenyl pyridine, 3-4-pyridinyl benzoic acid, 3-pyridin-4-yl benzoic acid, benzoic acid,3-4-pyridinyl, 5fl
PubChem CID 2795562
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-4-ilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CC=NC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrid-4-ylbenzoic acid
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%