Learn More
Ácido 3-pirid-3-ilbenzoico, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10507103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10507103 1 g 1 g
10452913 250 mg 250 miligramos
10429094 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10507103 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC39801DA
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 4385-77-7
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Número MDL MFCD03426512
Clave InChI PXASTGBSGPFLFJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-3-yl-benzoic acid, 3-pyridin-3-yl benzoic acid, 3-3'-pyridyl benzoic acid, 3-3-pyridinyl benzoic acid, 3-pyrid-3-ylbenzoic acid, 3-3-pyridyl benzoic acid, benzoic acid, 3-3-pyridinyl, acmc-1bmxh, 3-3'-pyridyl benzoicacid, 3-3-carboxyphenyl pyridine
PubChem CID 2795575
Nombre IUPAC ácido 3-piridin-3-ilbenzoico
SMILES C1=CC(=CC(=C1)C(=O)O)C2=CN=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrid-3-ylbenzoic acid
% mín. CAS 94.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 95%