Learn More
3-(Pirid-2-iloxi)benzaldehído, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10124014
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10124014 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10764964 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10124014 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC50204CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 137386-78-8
Fórmula molecular C12H9NO2
Peso molecular (g/mol) 199.209
Número MDL MFCD03840110
Clave InChI YGXYNKLOBXMTGL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyridin-2-yloxy benzaldehyde, 3-pyrid-2-yloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy-benzaldehyde, 3-2-pyridyloxy benzaldehyde, 3-2-pyridinyloxy benzaldehyde
PubChem CID 2735363
Nombre IUPAC 3-piridin-2-iloxibenzaldehído
SMILES C1=CC=NC(=C1)OC2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Pyrid-2-yloxy)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 199.21
Porcentaje de pureza 97%