Learn More
3-Pirid-2-ilbenzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10780904
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10780904 250 mg 250 miligramos
10177612 1 g 1 g
10133914 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10780904 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC41604CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 85553-53-3
Fórmula molecular C12H9NO
Peso molecular (g/mol) 183.21
Número MDL MFCD02684103
Clave InChI SAPNGHSAYQXRPG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-2-pyridyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl benzaldehyde, 3-2-pyridinyl benzaldehyde, 3-pyridin-2-yl-benzaldehyde, 3-pyrid-2-ylbenzaldehyde, benzaldehyde, 3-2-pyridinyl, 2-3-formylphenyl pyridine, acmc-209q6q, benzaldehyde,3-2-pyridinyl, 5-2-pyridyl benzaldehyde
PubChem CID 3710039
Nombre IUPAC 3-piridin-2-ilbenzaldehído
SMILES C1=CC=NC(=C1)C2=CC(=CC=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrid-2-ylbenzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.21
Porcentaje de pureza 97%