Learn More
Hidrocloruro de 3-pirazolidinona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10397421 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10397421 1 g Frasco de vidrio 1 g
10307431 5 g Frasco de vidrio 5 g
11976211 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10397421 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 335490010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1752-88-1 | C3H7ClN2O | 122.55 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1752-88-1
Fórmula molecular C3H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 122.55
Número MDL MFCD00043787
Clave InChI HAYWTXQRYXYRAF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-pyrazolidinone hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrochloride, 4,5-dihydro-1h-pyrazol-3-ol hydrochloride, 3-pyrazolidinone, monohydrochloride, tetrahydro-3h-pyrazol-3-one hydrochloride, 3-pyrazolidinone hcl, 3-pyrazolidone hydrochloride, ksc493k0l, pyrazolidin-3-on-hydrochloride, pyrazolidin-3-one hydrogen chloride
PubChem CID 2733712
SMILES [H+].[Cl-].O=C1CCNN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Pyrazolidinone hydrochloride
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Nombre IUPAC pirazolidin-3-ona; hidrocloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo