Learn More
3-propoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Propoxyaniline |
| CAS | 4469-79-8 |
| Fórmula molecular | C9H13NO |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Propoxy-phenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H13NO/c1-2-6-11-9-5-3-4-8(10)7-9/h3-5,7H,2,6,10H2,1H3 |
| SMILES | CCCOC1=CC=CC(=C1)N |
| Nombre IUPAC | 3-propoxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 151.2 |