Learn More
3-Propionilpiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Propionylpyridine |
| Densidad | 1.114 |
| Punto de ebullición | 109°C to 112°C (10 mmHg) |
| Índice de refracción | 1.524 |
| Cantidad | 5 g |
| Beilstein | 111365 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 135.17 |
| Porcentaje de pureza | ≥98% |