Learn More
3-Propionilpiridina, 98 %, Acros Organics™
Código de producto. 15244388 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15244388 5 g 5 g
15234388 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244388 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 454720050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1570-48-5
Fórmula molecular C8H9NO
Peso molecular (g/mol) 135.17
Clave InChI VDNKJMUNLKAGAM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-propionylpyridine, 1-3-pyridyl propan-1-one, ethyl 3-pyridyl ketone, 1-pyridin-3-yl propan-1-one, 3-pyridyl ethyl ketone, 1-3-pyridinyl-1-propanone, 3-propionyl pyridine, 1-pyridin-3-yl-propan-1-one, ethyl pyridin-3-yl ketone, 1-propanone, 1-3-pyridinyl
PubChem CID 74074
Nombre IUPAC 1-piridin-3-ilpropan-1-ona
SMILES CCC(=O)C1=CN=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Propionylpyridine
Punto de ebullición 106.0°C (3.0 Torr)
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.17
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Propionylpyridine, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.