Learn More
3-propanoilbenzonitrilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Propanoylbenzonitrile |
| CAS | 50916-34-2 |
| Fórmula molecular | C10 H9 N O |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3-(1-Oxopropyl)benzonitrile, 1-(3-Cyanophenyl)-1-propanone, 3-Propionylbenzonitrile, 3'-Cyanopropiophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO/c1-2-10(12)9-5-3-4-8(6-9)7-11/h3-6H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCC(=O)c1cccc(c1)C#N |
| Nombre IUPAC | 3-propanoilbenzonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 159.185 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 159.068 |