Learn More
3-prop-2-inil-1,3-tiazolidina-2,4-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Prop-2-ynyl-1,3-thiazolidine-2,4-dione |
| CAS | 39137-29-6 |
| Fórmula molecular | C6 H5 N O2 S |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 3-(2-Propyn-1-yl)-2,4-thiazolidinedione, 3-Prop-2-ynyl-thiazolidine-2,4-dione, N-(1-Propyn-3-yl)thiazolidine-2,4-dione, N-Propargyl-2,4-thiazolidione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5NO2S/c1-2-3-7-5(8)4-10-6(7)9/h1H,3-4H2 |
| SMILES | O=C1CSC(=O)N1CC#C |
| Nombre IUPAC | 3-prop-2-inil-1,3-tiazolidina-2,4-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 155.174 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 155.004 |