Learn More
3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indol, TRC
Product Code. 30419768
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30419768 100 mg 100 miligramos
30421184 50 mg -
30420705 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30419768 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCP768843100MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 16886-09-2
Fórmula molecular C11H11N
Peso molecular (g/mol) 157.21
Nombre IUPAC 3-prop-2-enil-1H-indol
SMILES C=CCc1c[nH]c2ccccc12
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(Prop-2-en-1-yl)-1H-indole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H11N/c1-2-5-9-8-12-11-7-4-3-6-10(9)11/h2-4,6-8,12H,1,5H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 157.0891