Learn More
Fisherbrand™ 3-Ply Sterile Facemasks
Código de producto. 17397289 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
17 cm
23 cm
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
17397289 17 cm paquete de 200
17307299 23 cm paquete de 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 17397289
Fecha estimada de envoi: 30-03-2027
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
3-Ply Sterile Facemasks constructed of polyethylene apertured film and PTFE (polytetrafluoroethylene).
  • Fabricados con una combinación de película de apertura de polietileno transparente plisada y PTFE (politetrafluoroetileno), con cuerdas de amarre suaves
  • Fabricados con sistemas conformes a los requisitos de la norma ISO 13485:2016
  • Esterilización certificada
Especificaciones
Tipo de producto Mascarillas para salas limpias
Color Blanco
Esterilidad Estéril
Modelo Plisado con lazos
Certificaciones/conformidad Las máscaras se prueban rigurosamente y se fabrican en un entorno certificado ISO 13485. Un laboratorio de control independiente valida las pruebas. Este producto no es un dispositivo médico en el contexto del Reglamento (UE) 2017/745/Directiva 93/42/CEE ni de equipos de protección personal en el contexto del Reglamento (UE) 2016/425. Cada lote se esteriliza según la norma ISO 11137 y fundamenta un nivel de garantía de esterilidad SAL 10-6 según la norma ISO 11137-2:2013.
Desechables Sí
Para utilizar con (aplicación) Solo para uso industrial
Longitud (métrico) 17 cm