Learn More
Cytiva Colector de laboratorio de 3 posiciones 316SS con válvulas de colector, tapón de cierre y tapón de manguera dentada
Descripción
- Varios adaptadores disponibles, diseñados para adaptarse a la gama de embudos de filtro Pall y el embudo de filtro magnético reutilizable.
- No más colectores sucios: El colector está diseñado para adaptarse a la mayoría de los autoclaves de laboratorio mediante la separación en componentes manejables.
- Capacidad de prueba doble: El diseño modular permite combinar dos colectores y que produzcan un colector de 6 posiciones estándar que se puede separar fácilmente para la desinfección y/o esterilización.
- Colectores que se adaptan a sus necesidades: Tanto si es zurdo como diestro, la configuración del flujo de trabajo de prueba es algo natural. Los componentes son intercambiables y están diseñados con un ajuste de deslizamiento sencillo al colector.
Los adaptadores se venden por separado
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Acero inoxidable (316 l) |
| Esterilidad | No estéril |
| Incluye | Válvulas del múltiple, tapa final y tapa de la manguera |
| N.º de posiciones | 3 |
| N.° por paquete | 1 juego/paq. |
| Tipo | Colector de laboratorio |
| Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 437 x 152 x 99 mm |
| Peso (métrico) | 1,7 kg |