Learn More
Ácido 3-piperidinopiridina-2-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10163454
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10163454 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10031004 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10163454 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC37601CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
CAS 898289-01-5
Fórmula molecular C11H14N2O2
Peso molecular (g/mol) 206.245
Número MDL MFCD09025831
Clave InChI QIWMAMIMWHCYGZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinopyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl pyridine-2-carboxylic acid, 3-piperidin-1-yl picolinic acid, 3-piperidylpyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylicacid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 18525731
Nombre IUPAC ácido 3-piperidin-1-ilpiridina-2-carboxílico
SMILES C1CCN(CC1)C2=C(N=CC=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinopyridine-2-carboxylic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 206.24
Porcentaje de pureza 97%