Learn More
3-Piperidinopropiofenona Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 17903595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17903595 5 g 5 g
17990545 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17903595 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP4820105G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 886-06-6
Fórmula molecular C14 H19 N O . Cl H
Peso molecular (g/mol) 253.77
Sinónimo 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride, Trihexyphenidyl Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Piperidyl Propiophenone Hydrochloride, Pridinol Hydrochloride Imp. A as Hydrochloride, 1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (1:1), 1-Propanone, 1-phenyl-3-(1-piperidinyl)-, hydrochloride (9CI), Propiophenone, 3-piperidino-, hydrochloride (6CI,7CI,8CI), 1-(2-Benzoylethyl)piperidinium chloride, 1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)piperidin-1-ium chloride, 1-(3-Oxo-3-phenylpropyl)piperidinium chloride, 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one hydrochloride, 3-(1-Piperidinyl)propiophenone hydrochloride, 3-Piperidinopropiophenone hydrochloride, N-(2-Benzoylethyl)piperidine hydrochloride, S 220, β-Piperidinopropiophenone hydrochloride
Nombre IUPAC 1-fenil-3-piperidina-1-ilpropano-1-una; Cloruro
SMILES Cl.O=C(CCN1CCCCC1)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-Phenyl-3-(piperidin-1-yl)propan-1-one Hydrochloride
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C14H19NO.ClH/c16-14(13-7-3-1-4-8-13)9-12-15-10-5-2-6-11-15;/h1,3-4,7-8H,2,5-6,9-12H2;1H
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1233