Learn More
(3-Piperidinofenil)metanol, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10630725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10630725 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10197352 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10630725 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34009CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 852180-58-6
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.274
Número MDL MFCD07772816
Clave InChI HNESBVGXCDQHLJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinophenyl methanol, 3-piperidin-1-yl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylphenyl methanol, 3-piperidylphenyl methan-1-ol, benzenemethanol,3-1-piperidinyl
PubChem CID 7162330
Nombre IUPAC (3-piperidin-1-ilfenil)metanol
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3-Piperidinophenyl)methanol
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%