Learn More
[3-(Piperidinometil)fenil]metanol, ≥ 90 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10095952
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10095952 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10095952 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45209DA
Solicitar formato a granel o personalizado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material [3-(Piperidinomethyl)phenyl]methanol
CAS 73278-91-8
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Fórmula molecular C13H19NO
Número MDL MFCD07772858
Cantidad 1 g
Sinónimo 3-piperidinomethyl phenyl methanol, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanol, 3-piperidinomethylbenzylalcohol, 3-1-piperidylmethyl-benzyl alcohol, 3-1-piperidinylmethyl benzenemethanol, 3-piperidylmethyl phenyl methan-1-ol
Clave InChI NZKXLHGCZWDXGE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CO
Nombre IUPAC [3-(piperidin-1-ilmetil)fenil]metanol
Peso molecular (g/mol) 205.301
PubChem CID 7164645
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.3
Porcentaje de pureza 90%