Learn More
3-(Piperidinometil)benzaldehído, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10736715
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10736715 5 g 5 g
10027852 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10736715 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45204DE
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 471930-01-5
Fórmula molecular C13H17NO
Peso molecular (g/mol) 203.285
Número MDL MFCD07782418
Clave InChI UJDTVJKIOWAUNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinomethyl benzaldehyde, 3-piperidin-1-ylmethyl benzaldehyde, 3-piperidylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinylmethyl benzaldehyde, 3-1-piperidinyl methylbenzaldehyde, 1-3-carboxaldehydebenzyl piperidine
PubChem CID 7164643
Nombre IUPAC 3-(piperidin-1-ilmetil)benzaldehído
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Piperidinomethyl)benzaldehyde
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.28
Porcentaje de pureza 97%