Learn More
Ácido 3-piperidinobenzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10620725
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10620725 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10461323 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10620725 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34001DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 77940-94-4
Fórmula molecular C12H15NO2
Peso molecular (g/mol) 205.257
Número MDL MFCD06659081
Clave InChI FLQRORYAJSTYLT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinobenzoic acid, 3-piperidin-1-yl benzoic acid, 3-piperidin-1-yl-benzoic acid, 1-3-carboxyphenyl piperidine, 3-1-piperidinyl benzoic acid, 3-piperidylbenzoic acid, benzoic acid,3-1-piperidinyl, benzoic acid, 3-1-piperidinyl
PubChem CID 2795552
Nombre IUPAC ácido 3-piperidin-1-ilbenzoico
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinobenzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.26
Porcentaje de pureza 97%