Learn More
3-Piperidinobenzaldehído, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10452083
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10452083 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10525963 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
10133724 5 g Frasco de vidrio ámbar 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10452083 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC34004CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 669050-72-0
Fórmula molecular C12H15NO
Peso molecular (g/mol) 189.258
Clave InChI FXXQUTSXXILOMY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinobenzaldehyde, 3-piperidin-1-yl benzaldehyde, benzaldehyde, 3-1-piperidinyl, 3-piperidylbenzaldehyde, 3-1-piperidinyl benzaldehyde
PubChem CID 7164587
Nombre IUPAC 3-piperidin-1-ilbenzaldehído
SMILES C1CCN(CC1)C2=CC=CC(=C2)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinobenzaldehyde
Intervalo de porcentaje de ensayo 95%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.26
Porcentaje de pureza 95%