Learn More
3-Piperidinametanol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11926311 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11926311 100 g Frasco de vidrio 100 g
11906311 5 g Frasco de vidrio 5 g
11916311 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11926311 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 168041000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4606-65-9 | C6H13NO | 115.17 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4606-65-9
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.17
Clave InChI VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
PubChem CID 107308
Nombre IUPAC piperidin-3-ilmetanol
SMILES C1CC(CNC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinemethanol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 58.0°C to 62.0°C
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 236.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100 g
Beilstein 21,II,8
Gravedad específica 1.02
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.17
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Piperidinemethanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.