Learn More
3-Piperidinametanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11346866
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11346866 25 g 25 g
11336866 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11346866 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L04264.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4606-65-9 | C6H13NO | 115.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4606-65-9
Fórmula molecular C6H13NO
Peso molecular (g/mol) 115.176
Número MDL MFCD00005997
Clave InChI VUNPWIPIOOMCPT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidinemethanol, 3-hydroxymethyl piperidine, piperidin-3-yl-methanol, 3-hydroxymethylpiperidine, 3-piperidinylmethanol, piperidine-3-methanol, 3-piperidine methanol, 3-piperidylmethanol, 3-piperidinyl methanol, piperidin-3-yl methanol
PubChem CID 107308
Nombre IUPAC piperidin-3-ilmetanol
SMILES C1CC(CNC1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinemethanol
Punto de fusión 58°C to 62°C
Densidad 1.025
Punto de ebullición 236°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.494
Cantidad 25 g
Número UN UN3259
Beilstein 103058
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 115.18
Porcentaje de pureza 96%