Learn More
Ácido 3-piperidinacarboxílico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10471553
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10471553 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
1 options
Código de producto. 10471553 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor AC19919DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 498-95-3
Fórmula molecular C6H11NO2
Peso molecular (g/mol) 129.16
Número MDL MFCD00005992 MFCD01630787
Clave InChI XJLSEXAGTJCILF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo nipecotic acid, 3-piperidinecarboxylic acid, hexahydronicotinic acid, +/--nipecotic acid, h-dl-nip-oh, +/--3-piperidine carboxylic acid, dl-piperidine-3-carboxylic acid, nipecotic, h-nip-oh, 3-carboxypiperidine
PubChem CID 4498
ChEBI CHEBI:116931
Nombre IUPAC ácido piperidina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)C1CCCNC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidinecarboxylic acid
Nombre de nota Functional Group amine (alkyl)
     carboxylic acid
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Beige amarillento a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 129.16
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Polvo