Learn More
3-(piperidin-4-il)imidazo[1,5-a]piridina (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(piperidin-4-yl)imidazo[1,5-a]pyridine |
| CAS | 301221-44-3 |
| Fórmula molecular | C12 H15 N3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H15N3/c1-2-8-15-11(3-1)9-14-12(15)10-4-6-13-7-5-10/h1-3,8-10,13H,4-7H2 |
| SMILES | C1CC(CCN1)c2ncc3ccccn23 |
| Nombre IUPAC | 3-piperidin-4-ilimidazo[1,5-a]piridina |
| Peso molecular (g/mol) | 201.268 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.127 |