Learn More
3-Piperidin-1-ilmetil bencilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10513423
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10513423 250 mg 250 miligramos
10219932 1 g 1 g
10081004 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10513423 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor MO01157CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-09-2026
Añadir a la cesta
CAS 91271-80-6
Fórmula molecular C13H20N2
Peso molecular (g/mol) 204.317
Número MDL MFCD06408781
Clave InChI BMNFPARGJHNMAX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidin-1-ylmethyl-benzylamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methanamine, 3-piperidin-1-ylmethyl benzyl amine, 3-piperidylmethyl phenyl methylamine, 3-piperidin-1-ylmethylbenzylamine, benzenemethanamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidin-1-yl methyl phenyl methanamine, 1-3-piperidin-1-ylmethyl phenyl methylamine
PubChem CID 2794678
Nombre IUPAC [3-(piperidin-1-ilmetil)fenil]metanamina
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine
% mín. CAS 97.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 204.32
Porcentaje de pureza 97%