Learn More
3-Piperidin-1-ilmetil bencilamina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Piperidin-1-ylmethyl benzylamine |
| % mín. CAS | 97.0 |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% |
| Cantidad | 5 g |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.32 |
| Porcentaje de pureza | 97% |