Learn More
Ácido 3-(piperidin-1-ilmetil)benzoico clorhidrato hemihidrato, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10669934
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10669934 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10351143 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10669934 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45251CB
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-07-2026
Añadir a la cesta
CAS 863991-96-2
Fórmula molecular C26H38Cl2N2O5
Peso molecular (g/mol) 529.50
Número MDL MFCD07772860
Clave InChI HTWIFQGKFFGIFX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperdin-1-ylmethyl benzoic acid hydrochloride hemihydrate, bis 3-piperidin-1-ylmethyl benzoic acid hydrate dihydrochloride, benzoic acid,3-1-piperidinylmethyl-,hydrochloride,hydrate 2:2:1, 3-piperidin-1-yl methyl benzoic acid-hydrogen chloride-water 2/2/1
PubChem CID 44119333
Nombre IUPAC bis(3-[(piperidin-1-yl)methyl]benzoic acid) hydrate dihydrochloride
SMILES O.Cl.Cl.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1.OC(=O)C1=CC(CN2CCCCC2)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Piperidinomethyl)benzoic acid hydrochloride 0.5 hydrate
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.76
Porcentaje de pureza 97%