Learn More
3-(piperidin-1-ilmetil)anilina, ≥97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10538053
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10538053 1 g 1 g
10312115 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10538053 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC45214DA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
CAS 93138-55-7
Fórmula molecular C12H18N2
Peso molecular (g/mol) 190.29
Número MDL MFCD04114502
Clave InChI SEJNYLBEEMVJNN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperidin-1-ylmethyl aniline, 3-piperidin-1-ylmethyl phenyl amine, 3-1-piperidylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl phenylamine, 3-1-piperidinylmethyl aniline, 3-piperidylmethyl aniline, benzenamine, 3-1-piperidinylmethyl, 3-piperidinylmethyl aniline, 1-3-aminobenzyl piperidine
PubChem CID 6484331
Nombre IUPAC 3-(piperidina-1-ilmetil)anilina
SMILES C1CCN(CC1)CC2=CC(=CC=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 190.29
Porcentaje de pureza 97%