Learn More
3-(Piperazin-1-il)-1,2-bencisoxazol, 95 %, ACROS Organics™
Código de producto. 12095400 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
12095400 5 g 5 g
12085400 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12095400 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 446700050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 87691-89-2
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.24
Clave InChI ZDFQBFVFCPABKQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-piperazin-1-yl benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzisoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-piperazin-1-yl-1,2-benzisoxazole, 3-1-piperazino-1,2-benzisoxazole, 3-piperazinylbenzo d isoxazole, 3-piperazin-1-yl-benzo d isoxazole, 3-1-piperazinyl-1,2-benzoxazole, 4 1,2-benzisoxazol-3-yl piperazine
PubChem CID 13232475
Nombre IUPAC 3-piperazin-1-il-1,2-benzoxazol
SMILES C1CN(CCN1)C2=NOC3=CC=CC=C32
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Piperazin-1-yl)-1, 2-benzisoxazole
Punto de fusión 69.0°C to 72.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.24
Porcentaje de pureza 95%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.