Learn More
3-(Piperazina-1-il)-1,2-benzisoxazol (>90%), TRC
Código de producto. 30426286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30426286 100 mg
30410428 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP475523100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87691-89-2
Fórmula molecular C11H13N3O
Peso molecular (g/mol) 203.24
Sinónimo 1-(Benzisoxazol-3-yl)piperazine, 1-(Benzo[d]isoxazol-3-yl)piperazine, 3-(Piperazin-1-yl)benzo[d]isoxazole, 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzoxazole, 3-Piperazino-1,2-benzisoxazole
Nombre IUPAC 3-piperazin-1-il-1,2-benzoxazol
SMILES C1CN(CCN1)c2noc3ccccc23
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(Piperazin-1-yl)-1,2-benzisoxazole
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3O/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14/h1-4,12H,5-8H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.1059