Learn More
Clorhidrato de 3-piperazin-1-il-1,2-benzisotiazol, Mikromol™
Código de producto. 30050940
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30050940 100 mg 100 miligramos
30050655 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30050940 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1273.06
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3-piperazin-1-il-1,2-benzisotiazol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisothiazole Hydrochloride
CAS 87691-88-1
Nombres de analitos o componentes 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisothiazole Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H13 N3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Ziprasidone Imp. A (EP), Ziprasidone USP Related Compound A, Ziprasidone USP RC A, 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisothiazole Hydrochloride, Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, Ziprasidone Related Compound A as Hydrochloride, Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Impurity A as Hydrochloride, Ziprasidone Impurity A as Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13N3S.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14;/h1-4,12H,5-8H2;1H
SMILES Cl.C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23
Nombre IUPAC clorhidrato de 3-piperazin-1-il-1,2-benzotiazol
Peso molecular (g/mol) 255.77
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 255.0597 g/mol