Learn More
Clorhidrato de 3-piperazin-1-il-1,2-benzisotiazol, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-piperazin-1-il-1,2-benzisotiazol
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisothiazole Hydrochloride |
| CAS | 87691-88-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisothiazole Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C11 H13 N3 S . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Imp. A (EP), Ziprasidone Imp. A (EP), Ziprasidone USP Related Compound A, Ziprasidone USP RC A, 3-Piperazin-1-yl-1,2-benzisothiazole Hydrochloride, Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Imp. A (EP) as Hydrochloride, Ziprasidone Related Compound A as Hydrochloride, Ziprasidone Hydrochloride Monohydrate Impurity A as Hydrochloride, Ziprasidone Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3S.ClH/c1-2-4-10-9(3-1)11(13-15-10)14-7-5-12-6-8-14;/h1-4,12H,5-8H2;1H |
| SMILES | Cl.C1CN(CCN1)c2nsc3ccccc23 |
| Nombre IUPAC | clorhidrato de 3-piperazin-1-il-1,2-benzotiazol |
| Mostrar más |