Learn More
Clorhidrato de cloruro de 3-picolilo, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10152990 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10152990 25 g Frasco de vidrio 25 g
10026253 5 g Frasco de vidrio 5 g
10785601 100 g Frasco de vidrio 100 g
10269503 500 g Frasco de vidrio 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10152990 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131190250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 6959-48-4 | C6H6ClN·HCl | 164.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6959-48-4
Fórmula molecular C6H6ClN·HCl
Peso molecular (g/mol) 164.04
Número MDL MFCD00012818
Clave InChI UZGLOGCJCWBBIV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-chloromethyl pyridine hydrochloride, 3-chloromethylpyridine hydrochloride, 3-picolyl chloride hydrochloride, 3-chloromethyl pyridine hcl, ccris 140, pyridine, 3-chloromethyl-, hydrochloride, 3-pyridylmethyl chloride hydrochloride, unii-bqa8fyp4yn, 3-chloromethyl pyridinium chloride, 3-chloromethyl pyridine.hcl
PubChem CID 23394
Nombre IUPAC 3-(clorometil)piridina; clorhidrato
SMILES C1=CC(=CN=C1)CCl.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Picolyl chloride hydrochloride
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 137°C to 143°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Solubility in water: 820g/L
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.04
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Agujas cristalinas o polvo