Learn More
3-Picolina, TRC
Código de producto. 30421497
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421497 50 g
30414387 1 g
30415289 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30421497 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP43720050G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108-99-6
Fórmula molecular C6 H7 N
Peso molecular (g/mol) 93.13
Sinónimo 3-Picoline (8CI), 3-Methylpyridine, NSC 18251, m-Methylpyridine, m-Picoline, β-Methylpyridine, β-Picoline
Nombre IUPAC 3-metilpiridina
SMILES Cc1cccnc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Picoline
Cantidad 50 g
Fórmula InChI InChI=1S/C6H7N/c1-6-3-2-4-7-5-6/h2-5H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 93.0578