Learn More
Alfa Aesar™ N-óxido de 3-picolina, 98 %
Código de producto. 11454284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454284 500 g 500 g
11444284 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11454284 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A12578.36
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 1003-73-2
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.128
Número MDL MFCD00006203
Clave InChI DMGGLIWGZFZLIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-methylpyridine 1-oxide, 3-picoline-n-oxide, 3-picoline n-oxide, 3-methylpyridine n-oxide, 3-methylpyridine-n-oxide, pyridine, 3-methyl-, 1-oxide, 3-picoline 1-oxide, beta-picoline n-oxide, 3-methylpyridin-1-ium-1-olate, 3-methylpyridine-1-oxide
PubChem CID 13858
Nombre IUPAC 3-metil-1-oxidopiridin-1-io
SMILES CC1=C[N+](=CC=C1)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Picoline N-oxide
Punto de fusión 36°C to 40°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 150°C (15 mmHg)
Temperatura de inflamación 155°C (311°F)
Cantidad 500 g
Beilstein 106327
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza 98%